Imprimer
1-(Difluoromethyl)-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC411304-1G PC411304-5G
APOSPC411304-1GEA 30.6 EUR
APOSPC411304-1G APOSPC411304-5G
1-(Difluoromethyl)-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
1-(Difluoromethyl)-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
Formule: C₄H₅F₂N₃·ClH
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD14705743
Numéro CAS: 1221726-31-3