Imprimer
1-(Difluoromethyl)-1H-pyrazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC411300-1G PC411300-5G
APOSPC411300-1GEA 122 EUR
APOSPC411300-1G APOSPC411300-5G
1-(Difluoromethyl)-1H-pyrazole
1-(Difluoromethyl)-1H-pyrazole
Formule: C₄H₄F₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04971168
Numéro CAS: 908014-77-7
ONU: 1993
ADR: 3,III