Imprimer
2-Chloro-2,2-difluoroethanesulphonyl fluoride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC4110-10G PC4110-50G
APOSPC4110-10GEA 364 EUR
APOSPC4110-10G APOSPC4110-50G
2-Chloro-2,2-difluoroethanesulphonyl fluoride 97%
2-Chloro-2,2-difluoroethanesulphonyl fluoride
Formule: C₂H₂ClF₃O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03412192
Numéro CAS: 460-94-6