Imprimer
Methyl 5-fluoro-1H-indole-2-carboxylate 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC410179-250MG PC410179-1G PC410179-5G
APOSPC410179-250MGEA 166 EUR
APOSPC410179-250MG APOSPC410179-1G APOSPC410179-5G
Methyl 5-fluoro-1H-indole-2-carboxylate 95+%
Methyl 5-fluoro-1H-indole-2-carboxylate
Formule: C₁₀H₈FNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972072
Numéro CAS: 167631-84-7