Imprimer
5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-amine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC410089-1G PC410089-25G PC410089-5G
APOSPC410089-1GEA 58 EUR
APOSPC410089-1G APOSPC410089-25G APOSPC410089-5G
5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-amine hydrochloride
5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-amine hydrochloride
Formule: C₄H₄F₃N₃·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18633449
Numéro CAS: 1418117-74-4