Imprimer
2-Cyano-4,4-Difluorocyclohexanone
Fournisseur: Apollo Scientific
PC409041-1G PC409041-5G
APOSPC409041-1GEA 314 EUR
APOSPC409041-1G APOSPC409041-5G
2-Cyano-4,4-Difluorocyclohexanone
2-Cyano-4,4-Difluorocyclohexanone
Formule: C₇H₇F₂NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19442120
Numéro CAS: 1309602-28-5