Imprimer
1-Bromo-3-(pentafluoroethyl)benzene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC408836-1G PC408836-250MG
APOSPC408836-1GEA 0 EUR
APOSPC408836-1G APOSPC408836-250MG
1-Bromo-3-(pentafluoroethyl)benzene
1-Bromo-3-(pentafluoroethyl)benzene
Formule: C₈H₄BrF₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24386133
Numéro CAS: 18739-03-2