Imprimer
2-Fluoropyrimidin-4-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC408561-1G PC408561-250MG
APOSPC408561-1GEA 615 EUR
APOSPC408561-1G APOSPC408561-250MG
2-Fluoropyrimidin-4-amine
2-Fluoropyrimidin-4-amine
Formule: C₄H₄FN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00769380
Numéro CAS: 96548-91-3