Imprimer
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC408237-1G PC408237-25G PC408237-5G
APOSPC408237-1GEA 43.5 EUR
APOSPC408237-1G APOSPC408237-25G APOSPC408237-5G
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid 99%
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formule: C₈H₄BrF₃O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06203214
Numéro CAS: 403646-47-9