Imprimer
Octafluorobut-1-ene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC408169-25G PC408169-5G
APOSPC408169-25GEA 1140 EUR
APOSPC408169-25G APOSPC408169-5G
Octafluorobut-1-ene
Octafluorobut-1-ene
Formule: C₄F₈
Point d'ébullition: 6 °C
Densité: 1,54 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16619652
Numéro CAS: 357-26-6
ONU: 3163
ADR: 2.2,