Imprimer
1,3-Diiodotetrafluorobenzene 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC408156-100G PC408156-25G PC408156-5G
APOSPC408156-100GEA 0 EUR
APOSPC408156-100G APOSPC408156-25G APOSPC408156-5G
1,3-Diiodotetrafluorobenzene 97%
1,3-Diiodotetrafluorobenzene
Formule: C₆F₄I₂
Point d'ébullition: 140 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD16620566
Numéro CAS: 67815-57-0