Imprimer
2,2-Bis(trifluoromethyl)tetrachloro-1,3-dioxolane 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC408081-25G PC408081-5G
APOSPC408081-25GEA 844 EUR
APOSPC408081-25G APOSPC408081-5G
2,2-Bis(trifluoromethyl)tetrachloro-1,3-dioxolane 97%
Formule: C₅Cl₄F₆O₂
Point d'ébullition: 56 °C (25 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16619610
Numéro CAS: 64499-81-6
ONU: 1992
ADR: 3+6.1,III