Imprimer
2-Fluorobutane
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC408041-25G PC408041-5G
APOSPC408041-25GEA 603 EUR
APOSPC408041-25G APOSPC408041-5G
2-Fluorobutane
2-Fluorobutane
Formule: C₄H₉F
Point d'ébullition: 25 °C
Point de fusion: –121 °C
Densité: 0.77 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02258657
Numéro CAS: 359-01-3
ONU: 1993
ADR: 3,I