Imprimer
tert-Butyl 2-fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenylcarbamate
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(tert-Butoxycarbonylamino)-3-fluorophenylboronic acid, pinacol ester
PC408014-1G PC408014-250MG PC408014-5G
APOSPC408014-1GEA 59.9 EUR
APOSPC408014-1G APOSPC408014-250MG APOSPC408014-5G
tert-Butyl 2-fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenylcarbamate
tert-Butyl 2-fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenylcarbamate
Formule: C₁₇H₂₅BFNO₄
MW: 337.194 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09033883
Numéro CAS: 262444-42-8