Imprimer
8-Fluoro-3-iodoquinoline 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC407025-1G PC407025-250MG PC407025-5G
APOSPC407025-1GEA 95.7 EUR
APOSPC407025-1G APOSPC407025-250MG APOSPC407025-5G
8-Fluoro-3-iodoquinoline 99%
8-Fluoro-3-iodoquinoline
Formule: C₉H₅FIN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07700291
Numéro CAS: 866782-59-4