Imprimer
(4-(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)phenyl)methanol
Fournisseur: Apollo Scientific
PC405696-1G PC405696-250MG
APOSPC405696-1GEA 2410 EUR
APOSPC405696-1G APOSPC405696-250MG
(4-(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)phenyl)methanol
(4-(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)phenyl)methanol
Formule: C₁₂H₁₃FO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29037343
Numéro CAS: 1934767-33-5