Imprimer
1-(4-Fluorophenyl)bicyclo[1.1.1]pentane
Fournisseur: Apollo Scientific
PC405686-1G PC405686-250MG
APOSPC405686-1GEA 1660 EUR
APOSPC405686-1G APOSPC405686-250MG
1-(4-Fluorophenyl)bicyclo[1.1.1]pentane
1-(4-Fluorophenyl)bicyclo[1.1.1]pentane
Formule: C₁₁H₁₁F
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18826721
Numéro CAS: 271767-84-1