Imprimer
2,6-Dichloro-4-(pentafluorosulphur)aniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC405674-25G PC405674-5G PC405674-1G
APOSPC405674-25GEA 3140 EUR
APOSPC405674-25G APOSPC405674-5G APOSPC405674-1G
2,6-Dichloro-4-(pentafluorosulphur)aniline 98%
2,6-Dichloro-4-(pentafluorosulphur)aniline
Formule: C₆H₄Cl₂F₅NS
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD22201015
Numéro CAS: 149757-20-0