Imprimer
3-(Pentafluorothio)thiophenol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC405648-1G PC405648-250MG
APOSPC405648-1GEA 0 EUR
APOSPC405648-1G APOSPC405648-250MG
3-(Pentafluorothio)thiophenol
3-(Pentafluorothio)thiophenol
Formule: C₆H₅F₅S₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD27664885
Numéro CAS: 1820618-54-9