Imprimer
1-(Pentafluorosulphanyl)-3-bromo-5-nitrobenzene
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC405636-1G PC405636-250MG
APOSPC405636-1GEA 632 EUR
APOSPC405636-1G APOSPC405636-250MG
1-(Pentafluorosulphanyl)-3-bromo-5-nitrobenzene
1-(Pentafluorosulphanyl)-3-bromo-5-nitrobenzene
Formule: C₆H₃BrF₅NO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27664831
Numéro CAS: 871507-63-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III