Imprimer
4-Bromo-6,8-difluoro-2-methylquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
PC404590-1G PC404590-5G
APOSPC404590-1GEA 0 EUR
APOSPC404590-1G APOSPC404590-5G
4-Bromo-6,8-difluoro-2-methylquinoline
4-Bromo-6,8-difluoro-2-methylquinoline
Formule: C₁₀H₆BrF₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12675031
Numéro CAS: 1189106-86-2