Imprimer
4-Chloro-6,8-difluoro-2-methylquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
PC404589-1G PC404589-5G
APOSPC404589-1GEA 343 EUR
APOSPC404589-1G APOSPC404589-5G
4-Chloro-6,8-difluoro-2-methylquinoline
4-Chloro-6,8-difluoro-2-methylquinoline
Formule: C₁₀H₆ClF₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11501277
Numéro CAS: 288151-31-5