Imprimer
4-Amino-6,8-difluoro-2-methylquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
PC404575-1G PC404575-5G
APOSPC404575-1GEA 285 EUR
APOSPC404575-1G APOSPC404575-5G
4-Amino-6,8-difluoro-2-methylquinoline
4-Amino-6,8-difluoro-2-methylquinoline
Formule: C₁₀H₈F₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11053597
Numéro CAS: 288151-32-6