Imprimer
(2,8-Bis-trifluoromethyl-quinolin-4-yl)-pyridin-2-yl-methanone
Fournisseur: Apollo Scientific
PC404544-1G PC404544-5G
APOSPC404544-1GEA 0 EUR
APOSPC404544-1G APOSPC404544-5G
(2,8-Bis-trifluoromethyl-quinolin-4-yl)-pyridin-2-yl-methanone
(2,8-Bis-trifluoromethyl-quinolin-4-yl)-pyridin-2-yl-methanone
Formule: C₁₇H₈F₆N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05863551
Numéro CAS: 35853-55-5