Imprimer
3-(4-Fluoro-benzyl)-piperidine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
PC404525-1G PC404525-250MG
APOSPC404525-1GEA 0 EUR
APOSPC404525-1G APOSPC404525-250MG
3-(4-Fluoro-benzyl)-piperidine hydrochloride
3-(4-Fluoro-benzyl)-piperidine hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₆FN·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04113623
Numéro CAS: 745817-38-3