Imprimer
cis-tert-Butyl 3-(3-fluorophenyl)-aziridine-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC404513-1G PC404513-250MG
APOSPC404513-1GEA 509 EUR
APOSPC404513-1G APOSPC404513-250MG
cis-tert-Butyl 3-(3-fluorophenyl)-aziridine-2-carboxylate
cis-tert-Butyl 3-(3-fluorophenyl)-aziridine-2-carboxylate
Formule: C₁₃H₁₆FNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26936315
Numéro CAS: 1980007-29-1