Imprimer
trans-tert-Butyl 3-(4-trifluoromethylphenyl)-aziridine-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC404510-1G PC404510-250MG
APOSPC404510-1GEA 525 EUR
APOSPC404510-1G APOSPC404510-250MG
trans-tert-Butyl 3-(4-trifluoromethylphenyl)-aziridine-2-carboxylate
trans-tert-Butyl 3-(4-trifluoromethylphenyl)-aziridine-2-carboxylate
Formule: C₁₄H₁₆F₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26936312
Numéro CAS: 1980008-32-9