Imprimer
4-Amino-8-fluoro-2-methylquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
PC404504-1G PC404504-5G
APOSPC404504-1GEA 343 EUR
APOSPC404504-1G APOSPC404504-5G
4-Amino-8-fluoro-2-methylquinoline
4-Amino-8-fluoro-2-methylquinoline
Formule: C₁₀H₉FN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09787728
Numéro CAS: 288151-34-8