Imprimer
2-Amino-6-fluoro-3-methylquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC404500-1G PC404500-5G
APOSPC404500-1GEA 335 EUR
APOSPC404500-1G APOSPC404500-5G
2-Amino-6-fluoro-3-methylquinoline
2-Amino-6-fluoro-3-methylquinoline
Formule: C₁₀H₉FN₂
Point de fusion: 176…178 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00272512
Numéro CAS: 203506-28-9