Imprimer
4-Fluorobenzoyl isocyanate
PC404017-1G PC404017-250MG
APOSPC404017-1GEA 429 EUR
APOSPC404017-1G APOSPC404017-250MG
4-Fluorobenzoyl isocyanate
4-Fluorobenzoyl isocyanate
May form small amount of sediment
Formule: C₈H₄FNO₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00673066
Numéro CAS: 18354-35-3
ONU: 2206
ADR: 6.1,II