Imprimer
6-Fluoro-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyrimidine-5,7(1H,6H)-dione
Fournisseur: Apollo Scientific
PC404015-1G PC404015-250MG
APOSPC404015-1GEA 429 EUR
APOSPC404015-1G APOSPC404015-250MG
6-Fluoro-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyrimidine-5,7(1H,6H)-dione
6-Fluoro-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyrimidine-5,7(1H,6H)-dione
Formule: C₅H₃FN₄O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32264095
Numéro CAS: 105441-05-2