Imprimer
1-(2-Fluoroethyl)-1H-pyrazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC404014-1G PC404014-25G PC404014-5G
APOSPC404014-1GEA 21.9 EUR
APOSPC404014-1G APOSPC404014-25G APOSPC404014-5G
1-(2-Fluoroethyl)-1H-pyrazole
1-(2-Fluoroethyl)-1H-pyrazole
Formule: C₅H₇FN₂
MW: 114.121 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23972194
Numéro CAS: 139578-67-9