Imprimer
3-Fluoro-4-(4-formylphenoxy)benzonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
PC402139-1G PC402139-250MG
APOSPC402139-1GEA 560 EUR
APOSPC402139-1G APOSPC402139-250MG
3-Fluoro-4-(4-formylphenoxy)benzonitrile
3-Fluoro-4-(4-formylphenoxy)benzonitrile
Formule: C₁₄H₈FNO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11111105
Numéro CAS: 676494-55-6