Imprimer
3-(Aminomethyl)-3-(2-fluorophenyl)cyclobutan-1-one hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
PC402136-1G PC402136-250MG
APOSPC402136-1GEA 799 EUR
APOSPC402136-1G APOSPC402136-250MG
3-(Aminomethyl)-3-(2-fluorophenyl)cyclobutan-1-one hydrochloride
3-(Aminomethyl)-3-(2-fluorophenyl)cyclobutan-1-one hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₂FNO·ClH
MW: 229.678 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 2409597-10-8