Imprimer
7-Bromo-4-(trifluoromethyl)quinolin-2(1H)-one 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC402130-1G PC402130-500MG
APOSPC402130-1GEA 1720 EUR
APOSPC402130-1G APOSPC402130-500MG
7-Bromo-4-(trifluoromethyl)quinolin-2(1H)-one 97%
7-Bromo-4-(trifluoromethyl)quinolin-2(1H)-one
Formule: C₁₀H₅BrF₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12756520
Numéro CAS: 847900-73-6