2-Bromo-1-(4-(fluoromethyl)phenyl)ethan-1-one 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC402128-1G
PC402128-500MG
APOSPC402128-1GEA
5240
EUR
APOSPC402128-1G
APOSPC402128-500MG
2-Bromo-1-(4-(fluoromethyl)phenyl)ethan-1-one 97%
2-Bromo-1-(4-(fluoromethyl)phenyl)ethan-1-one
Formule:
C₉H₈BrFO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD22492677 Numéro CAS: 1628010-89-8 |