Imprimer
4-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)piperidine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC402123-100MG PC402123-1G PC402123-250MG
APOSPC402123-100MGEA 292 EUR
APOSPC402123-100MG APOSPC402123-1G APOSPC402123-250MG
4-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)piperidine
4-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)piperidine
Formule: C₁₂H₁₄F₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05189944
Numéro CAS: 67259-63-6