Imprimer
Methyl 6-(trifluoromethyl)-1H-indazole-3-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC402005-1G PC402005-250MG
APOSPC402005-1GEA 655 EUR
APOSPC402005-1G APOSPC402005-250MG
Methyl 6-(trifluoromethyl)-1H-indazole-3-carboxylate
Methyl 6-(trifluoromethyl)-1H-indazole-3-carboxylate
Formule: C₁₀H₇F₃N₂O₂
Point de fusion: 240…242 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09878903
Numéro CAS: 877773-17-6