Imprimer
tert-Butyl 6-fluoro-4-iodo-1H-benzimidazole-1-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC402001-1G PC402001-250MG
APOSPC402001-1GEA 669 EUR
APOSPC402001-1G APOSPC402001-250MG
tert-Butyl 6-fluoro-4-iodo-1H-benzimidazole-1-carboxylate
tert-Butyl 6-fluoro-4-iodo-1H-benzimidazole-1-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₂FIN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13182503
Numéro CAS: 895535-15-6