Imprimer
3-Chloro-1-methyl-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-one 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC401046-1G PC401046-250MG PC401046-5G
APOSPC401046-1GEA 447 EUR
APOSPC401046-1G APOSPC401046-250MG APOSPC401046-5G
3-Chloro-1-methyl-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-one 95%
3-Chloro-1-methyl-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-one
Formule: C₇H₅ClF₃NO
MW: 211.569 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28122856
Numéro CAS: 1281189-85-2