Imprimer
2-Cyano-3-phenoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC401044-1G PC401044-250MG
APOSPC401044-1GEA 241 EUR
APOSPC401044-1G APOSPC401044-250MG
2-Cyano-3-phenoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
2-Cyano-3-phenoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₁₃H₇F₃N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD25970580
Numéro CAS: 1065607-70-6