Imprimer
Ethyl 2-[3-chloro-2-oxo-5-(trifluoromethyl)pyridin-1-yl]acetate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC401033-1G PC401033-5G
APOSPC401033-1GEA 402 EUR
APOSPC401033-1G APOSPC401033-5G
Ethyl 2-[3-chloro-2-oxo-5-(trifluoromethyl)pyridin-1-yl]acetate
Ethyl 2-[3-chloro-2-oxo-5-(trifluoromethyl)pyridin-1-yl]acetate
Formule: C₁₀H₉ClF₃NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28122854
Numéro CAS: 1672655-84-3