Imprimer
Methyl 2-bromo-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC401031-1G PC401031-5G
APOSPC401031-1GEA 364 EUR
APOSPC401031-1G APOSPC401031-5G
Methyl 2-bromo-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetate
Methyl 2-bromo-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetate
Formule: C₉H₆BrClF₃NO₂
MW: 332.502 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28122852
Numéro CAS: 1672655-82-1
ONU: 1759
ADR: 8 III