Imprimer
3-(2,3-Difluorophenyl)propanoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC400709-25G PC400709-5G
APOSPC400709-25GEA 316 EUR
APOSPC400709-25G APOSPC400709-5G
3-(2,3-Difluorophenyl)propanoic acid
3-(2,3-Difluorophenyl)propanoic acid
Formule: C₉H₈F₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04116051
Numéro CAS: 412961-26-3