Imprimer
6-Chloro-2-(4-tert-butoxycarbonylpiperazino)-4-(trifluoromethyl)pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl 4-(6-chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)piperazine-1-carboxylate, 6-Chloro-2-(4-tert-butoxycarbonylpiperazin-1-yl)-4-(trifluoromethyl)pyridine
PC400603-1G PC400603-5G
APOSPC400603-1GEA 193 EUR
APOSPC400603-1G APOSPC400603-5G
6-Chloro-2-(4-tert-butoxycarbonylpiperazino)-4-(trifluoromethyl)pyridine
6-Chloro-2-(4-tert-butoxycarbonylpiperazino)-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₁₅H₁₉ClF₃N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23159175
Numéro CAS: 1201675-03-7