Imprimer
2-Amino-4-(difluoromethyl)pyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC400579-1G PC400579-500MG PC400579-5G
APOSPC400579-1GEA 0 EUR
APOSPC400579-1G APOSPC400579-500MG APOSPC400579-5G
2-Amino-4-(difluoromethyl)pyridine 98%
2-Amino-4-(difluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₆F₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD25476528
Numéro CAS: 1346536-47-7