Imprimer
2-Chloro-4-cyano-6-fluorobenzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Carboxy-3-chloro-5-fluorobenzonitrile
PC400529-100MG PC400529-1G PC400529-250MG
APOSPC400529-100MGEA 394 EUR
APOSPC400529-100MG APOSPC400529-1G APOSPC400529-250MG
2-Chloro-4-cyano-6-fluorobenzoic acid
2-Chloro-4-cyano-6-fluorobenzoic acid
Formule: C₈H₃ClFNO₂
MW: 199.566 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22690817
Numéro CAS: 1258298-29-1