Imprimer
1-Benzyl-3,3-difluoropiperidin-4-one 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Benzyl-3,3-difluoro-4-oxopiperidine
PC400527-1G PC400527-5G
APOSPC400527-1GEA 109 EUR
APOSPC400527-1G APOSPC400527-5G
1-Benzyl-3,3-difluoropiperidin-4-one 95%
1-Benzyl-3,3-difluoropiperidin-4-one
Formule: C₁₂H₁₃F₂NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15526740
Numéro CAS: 1039741-54-2