Imprimer
4-Amino-2-chloro-3-fluoropyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Chloro-3-fluoropyridin-4-amine
PC400526-1G PC400526-250MG
APOSPC400526-1GEA 92.8 EUR
APOSPC400526-1G APOSPC400526-250MG
4-Amino-2-chloro-3-fluoropyridine
4-Amino-2-chloro-3-fluoropyridine
Formule: C₅H₄ClFN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16606117
Numéro CAS: 1227577-03-8