Imprimer
2-Bromo-5-fluoropyridin-3-ol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC400188-1G PC400188-250MG
APOSPC400188-1GEA 102 EUR
APOSPC400188-1G APOSPC400188-250MG
2-Bromo-5-fluoropyridin-3-ol 95%
2-Bromo-5-fluoropyridin-3-ol
Formule: C₅H₃BrFNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11519042
Numéro CAS: 1093758-87-2